Print…
Benzocaína, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E1501-100G E1501-500G
SIALE1501-100GEA 70.6 EUR
SIALE1501-100G SIALE1501-500G
Benzocaína, Sigma-Aldrich®
Benzocaína
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Ponto de Inflamação: 112
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007892
Número CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087