Print…
Benzocaína, powder_crystalline_white
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 569 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzocaína, powder_crystalline_white
Benzocaína
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 88…93 °C
Ponto de Inflamação: 112
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007892
Número CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087