Print…
Benzocaína 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150781000 150785000 150780025
ACRO150781000EA 31.4 EUR
ACRO150781000 ACRO150785000 ACRO150780025
Benzocaína 98%
Benzocaína
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 172 °C (17hPa)
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007892
Número CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %