Print…
Methyl-3-aminobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminobenzoate
A14766.06 A14766.14 A14766.22
A14766.06EA 56.9 EUR
A14766.06 A14766.14 A14766.22
Methyl-3-aminobenzoate ≥98%
Methyl-3-aminobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 4518-10-9 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 1101468
Fórmula: C₈H₉NO₂
Peso Molecular: 151.16 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (0.7 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Densidade: 1.232
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017102
Número CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5