Print…
Ethyl-3-aminobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-aminobenzoate
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
A14448.09EA 47.8 EUR
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
Ethyl-3-aminobenzoate 98%
Ethyl-3-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 582-33-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 294° Beilstein Reference: 1101967 MDL No.: MFCD00007794
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 294 °C
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 1,106
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007794
Número CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9