Print…
Methyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W268208-10KG-K W268208-1KG-K W268208-5KG-K
SIALW268208-10KG-KEA 429 EUR
SIALW268208-10KG-K SIALW268208-1KG-K SIALW268208-5KG-K
Methyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Methyl anthranilate
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007710
Número CAS: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099