Print…
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W242101-10KG-K W242101-1KG-K
SIALW242101-10KG-KEA 1200 EUR
SIALW242101-10KG-K SIALW242101-1KG-K
Ethyl anthranilate, Sigma-Aldrich®
Ethyl anthranilate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007711
Número CAS: 87-25-2
EINECS: 201-735-1