Print…
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 151 EUR
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato, Sigma-Aldrich®
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 112 °C (0,02 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Densidade: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
Número MDL : MFCD00009115
Número CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3