Print…
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 95.8 EUR
8.41086.0100 8.41086.9999
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato para síntese, Sigma-Aldrich®
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 112 °C (0,02 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Densidade: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
Número MDL : MFCD00009115
Número CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Encomendar
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2