Print…
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
A12888.14 A12888.22 A12888.36
A12888.14EA 36.5 EUR
A12888.14 A12888.22 A12888.36
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato 99%
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato
Purity: 99% CAS No.: 10287-53-3 Molecular Formula: C11H15NO2 Formula Weight: 193.25 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 190-191°/14mm MDL No.: MFCD00009115
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso Molecular: 193.25 g/mol
Ponto de ebulição: 190…191 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Densidade: 1.060
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009115
Número CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3