Print…
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 18.9 EUR
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato 99+%
Etilo 4-(dimetilamino) benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 112 °C (0,02 -rr)
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009115
Número CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test