Benzoato de Pentilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Benzoic acid pentyl ester, Amyl benzoate, Benzoic acid amyl ester
A10177.22
A10177.36
A10177.22EA
44.8
EUR
A10177.22
A10177.36
Benzoato de Pentilo ≥98%
Benzoato de Pentilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2049-96-9
Molecular Formula: C12H16O2
Formula Weight: 192.26
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 260°
MDL No.: MFCD00048843
Fórmula:
C₁₂H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 260 °C Densidade: 0,99 Ponto de Inflamação: 130 °C (266 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048843 Número CAS: 2049-96-9 EINECS: 218-077-6 |