Print…
Éster metílico de ácido benzóico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl benzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W268313-100G-K W268313-1KG-K
SIALW268313-100G-KEA 167 EUR
SIALW268313-100G-K SIALW268313-1KG-K
Éster metílico de ácido benzóico, Sigma-Aldrich®
Benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₅COOCH₃
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 199.6
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008421
Número CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM