Print…
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W242217-100G-K W242217-1KG-K W242217-25G-K
SIALW242217-100G-KEA 98.9 EUR
SIALW242217-100G-K SIALW242217-1KG-K SIALW242217-25G-K
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 415
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009109
Número CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802