Print…
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W242209-10KG-K W242209-1KG-K W242209-25KG-K
SIALW242209-10KG-KEA 333 EUR
SIALW242209-10KG-K SIALW242209-1KG-K SIALW242209-25KG-K
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 415
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009109
Número CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802