Print…
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E12907-100G E12907-500G E12907-5G
SIALE12907-100GEA 33.4 EUR
SIALE12907-100G SIALE12907-500G SIALE12907-5G
Benzoato de etilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 415
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009109
Número CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802