Print…
Benzoato de Isopentilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W205818-10KG-K W205818-1KG-K
SIALW205818-10KG-KEA 648 EUR
SIALW205818-10KG-K SIALW205818-1KG-K
Benzoato de Isopentilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de Isopentilo
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Peso Molecular: 192.26 g/mol
Densidade: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026515
Número CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4