Print…
Ftalato de dialilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 62.9 EUR
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Ftalato de dialilo 98%
Ftalato de dialilo
Fórmula: C₁₄H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008646
Número CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %