3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11471.06
L11471.14
L11471.06EA
62.4
EUR
L11471.06
L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Fórmula:
C₇H₈N₂O₃ Ponto de Fusão: 256…257 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017066 Número CAS: 7732-32-3 |