Print…
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 63.8 EUR
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroxybenzhydrazide 98%
4-Hydroxybenzhydrazide
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 370 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 260…264 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007605
Número CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %