3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04357.06
L04357.03
L04357.06EA
101
EUR
L04357.06
L04357.03
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5818-06-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 638933
Fórmula:
C₇H₈N₂O₂ Ponto de Fusão: 157…159 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014759 Número CAS: 5818-06-4 EINECS: 227-389-1 |