Print…
p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxybenzoic acid hydrazide, 4-Methoxybenzoic hydrazide, 4-Methoxybenzhydrazide, 4-Methoxybenzohydrazide, 4-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Anisohydrazide
558346-25G 558346-5G
SIAL558346-25GEA 101 EUR
SIAL558346-25G SIAL558346-5G
p-Anisohydrazide, Sigma-Aldrich®
p-Anisohydrazide
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00017073
Número CAS: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5