4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Nitrobenzoic hydrazide
A18016.09
A18016.18
A18016.09EA
82.4
EUR
A18016.09
A18016.18
4-Nitrobenzhydrazide ≥98%
4-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 636-97-5
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 519882
Fórmula:
C₇H₇N₃O₃ Ponto de Fusão: ∼ 216 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007604 Número CAS: 636-97-5 EINECS: 211-271-1 |