3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20800.06
B20800.14
B20800.06EA
33.5
EUR
B20800.06
B20800.14
3-Nitrobenzhydrazide ≥98%
3-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 618-94-0
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 645512
Fórmula:
C₇H₇N₃O₃ Ponto de Fusão: 152…155 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017059 Número CAS: 618-94-0 EINECS: 210-572-5 |