Print…
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06 B21330.14
B21330.06EA 36.4 EUR
B21330.06 B21330.14
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
2-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 606-26-8 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 119-123° Beilstein Reference: 394754
Fórmula: C₇H₇N₃O₃
Ponto de Fusão: 119…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007598
Número CAS: 606-26-8
EINECS: 210-110-2