Print…
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
565490-10G 565490-50G
SIAL565490-10GEA 92.7 EUR
SIAL565490-10G SIAL565490-50G
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazide
Fórmula: C₇H₉N₃O
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123 °C
Número MDL : MFCD00017056
Número CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7