Anthranilohydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
A10805.09
A10805.18
A10805.09EA
56.1
EUR
A10805.09
A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 1904-58-1
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 742811
Fórmula:
C₇H₉N₃O Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 122…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017056 Número CAS: 1904-58-1 EINECS: 217-604-7 |