Benzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
A12268.14
A12268.22
A12268.36
A12268.14EA
27.9
EUR
A12268.14
A12268.22
A12268.36
Benzhydrazide ≥98%
Benzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 613-94-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 471797
Fórmula:
C₇H₈N₂O Ponto de Fusão: 113…117 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007596 Número CAS: 613-94-5 EINECS: 210-363-9 |