Print…
3-Aminobenzamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10793.06 A10793.14
A10793.06EA 63.2 EUR
A10793.06 A10793.14
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3544-24-9 Molecular Formula: C7H8N2O Formula Weight: 136.15 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 2802373
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 341 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007989
Número CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9