Print…
3-Aminobenzamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
339080010 339080050 339080250
ACRO339080010EA 33.5 EUR
ACRO339080010 ACRO339080050 ACRO339080250
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 341 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007989
Número CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
Encomendar
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %