Print…
Anthranilamide 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 27.6 EUR
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Anthranilamide 99+%
Anthranilamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de ebulição: 300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 111…114 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007981
Número CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Encomendar
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %