Print…
Benzamide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid amide
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 26.8 EUR
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
Benzamide 99%
Benzamide
Fórmula: C₇H₇NO
Peso Molecular: 121.14 g/mol
Ponto de ebulição: 228 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007968
Número CAS: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm