Print…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
147532-100G 147532-10G 147532-25G 147532-500G
SIAL147532-100GEA 658 EUR
SIAL147532-100G SIAL147532-10G SIAL147532-25G SIAL147532-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, Sigma-Aldrich®
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fórmula: C₉H₃Cl₃O₃
Peso Molecular: 265.48 g/mol
Ponto de ebulição: 312
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000679
Número CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8 II