Print…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 280 EUR
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride 98%
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Fórmula: C₉H₃Cl₃O₃
Peso Molecular: 265.48 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: 34.5…36 °C
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000679
Número CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)