Print…
Dicloreto de tereftaloílo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Terephthaloyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
120871-1KG 120871-250G 120871-5G
SIAL120871-1KGEA 161 EUR
SIAL120871-1KG SIAL120871-250G SIAL120871-5G
Dicloreto de tereftaloílo, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de tereftaloílo
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 203.02 g/mol
Ponto de ebulição: 266
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (100 °C)
Ponto de Inflamação: 180
Número MDL : MFCD00000693
Número CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 3261
ADR: 8 II