Print…
Dicloreto de tereftaloílo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Terephthaloyl chloride
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 100 EUR
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Dicloreto de tereftaloílo 99+%
Dicloreto de tereftaloílo
Fórmula: C₈H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 203.02 g/mol
Ponto de ebulição: 266
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Ponto de Inflamação: 180
Número MDL : MFCD00000693
Número CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %