Print…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
258040-25G 258040-5G
SIAL258040-25GEA 203 EUR
SIAL258040-25G SIAL258040-5G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Ponto de ebulição: 95…98 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 71
Número MDL : MFCD00000674
Número CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8 II