Print…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
305600050 305600250
ACRO305600050EA 46.2 EUR
ACRO305600050 ACRO305600250
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 98%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Ponto de ebulição: 95…98 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000674
Número CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %