Print…
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13367.06 A13367.14 A13367.22
A13367.06EA 68.6 EUR
A13367.06 A13367.14 A13367.22
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
4-Hexyloxybenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 39649-71-3 Molecular Formula: C13H17ClO2 Formula Weight: 240.73 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5383 Boiling Point: 203-205°/15mm Beilstein Reference: 2210619 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000690
Fórmula: C₁₃H₁₇ClO₂
Ponto de ebulição: 203…205 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,082
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000690
Número CAS: 39649-71-3
EINECS: 254-561-3
UN: 3265
ADR: 8,II