Print…
Cloreto de 2-Anisoilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254703-25G 254703-5G
SIAL254703-25GEA 180 EUR
SIAL254703-25G SIAL254703-5G
Cloreto de 2-Anisoilo, Sigma-Aldrich®
Cloreto de 2-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 137 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000664
Número CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II