Cloreto de 2-Anisoilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
B22784.06
B22784.14
B22784.22
B22784.06EA
54.6
EUR
B22784.06
B22784.14
B22784.22
Cloreto de 2-Anisoilo ≥97%
Cloreto de 2-Anisoilo
Purity: 97%
CAS No.: 21615-34-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5724
Boiling Point: 128-129°/8mm
Beilstein Reference: 607605
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000664
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 128…129 °C (8 mmHg) Densidade: 1,146 Ponto de Inflamação: 84 °C (184 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000664 Número CAS: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8,II |