Print…
Cloreto de 2-Anisoilo 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
276110050 276110250
ACRO276110050EA 45.3 EUR
ACRO276110050 ACRO276110250
Cloreto de 2-Anisoilo 97%
Cloreto de 2-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 128…129 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,146 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Número MDL : MFCD00000664
Número CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %