Print…
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16729.22 A16729.14
A16729.22EA 164 EUR
A16729.22 A16729.14
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl ≥98%
Cloreto de 3,5-Dinitrobenzoíl
Purity: 98+% CAS No.: 99-33-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O5 Formula Weight: 230.57 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 196°/12mm Merck Reference: 14,3277 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007248
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₅
Ponto de ebulição: 196 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007248
Número CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3277