Print…
4-Nitrobenzoyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 28.6 EUR
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobenzoyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007345
Número CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)