Print…
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-Nitrobenzoyl chloride
A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 EUR
A10579.0B A10579.18 A10579.30
3-Nitrobenzoyl chloride ≥98%
3-Nitrobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Peso Molecular: 185.57 g/mol
Ponto de ebulição: 276…278 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 31…35 °C
Densidade: 1.42
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007247
Número CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 3261
ADR: 8 II