Print…
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
526118-1G 526118-5G
SIAL526118-1GEA 58.3 EUR
SIAL526118-1G SIAL526118-5G
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₁₀ClNO
Peso Molecular: 183.64 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 147…148 °C
Número MDL : MFCD00236039
Número CAS: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8 II