Print…
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L14176.06 L14176.14
L14176.06EA 48.6 EUR
L14176.06 L14176.14
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride 97%
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 4755-50-4 Molecular Formula: C9H10ClNO Formula Weight: 183.64 Melting Point: 142-148° Beilstein Reference: 1100858 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00236039
Fórmula: C₉H₁₀ClNO
Peso Molecular: 183.64 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 142…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236039
Número CAS: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8 II