Cloreto de benzóilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Benzoic acid chloride
A14107.30
A14107.0B
A14107.30EA
33.9
EUR
A14107.30
A14107.0B
Cloreto de benzóilo ≥99%
Cloreto de benzóilo
Purity: 99+%
CAS No.: 98-88-4
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 69°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.211
Refractive Index: 1.5535
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
pH: 2
Melting Point: -1°
Boiling Point: 197-199°
Merck Reference: 14,1112
UN No.: 1736
MDL No.: MFCD00000653
Fórmula:
C₇H₅ClO Ponto de ebulição: 197…199 °C Ponto de Fusão: –1 °C Densidade: 1,211 Ponto de Inflamação: 69 °C (156 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000653 Número CAS: 98-88-4 EINECS: 202-710-8 UN: 1736 ADR: 8,II Merck Index: 14,1112 |