Print…
Cloreto de benzóilo 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzoic acid chloride
105750010 105750025
ACRO105750010EA 54.4 EUR
ACRO105750010 ACRO105750025
Cloreto de benzóilo 99%, puro
Cloreto de benzóilo
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 197,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 1,21 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000653
Número CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA