Print…

Benzoyl bromide, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

139726-250G 139726-50G
SIAL139726-250GEA 949 EUR
SIAL139726-250G SIAL139726-50G
Benzoyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzoyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,527…1.5564 g/cm³ (10 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000112
Número CAS: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR